Stampa…
4-(Isopropylamino)diphenylamine 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B25378.A1EA 141 EUR
B25378.A1 B25378.30
4-(Isopropylamino)diphenylamine 95%
4-(Isopropylamino)diphenylamine
Formula: C₁₅H₁₈N₂
Peso molecolare: 226,32 g/mol
Punto di ebollizione: 161 °C (1 mmHg)
Punto di fusione: 74…80 °C
Densità: 1,100
Flash Pt: 172 °C (342 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00026348
CAS Number: 101-72-4
EINECS: 202-969-7
ADR: 9,III