Stampa…
4-Fluoro-3-formylphenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L17808.03EA 66 EUR
L17808.03
4-Fluoro-3-formylphenylboronic acid ≥98%
4-Fluoro-3-formylphenylboronic acid
Formula: C₇H₆BFO₃
Peso molecolare: 167,93 g/mol
Punto di fusione: ∼ 240 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093074
CAS Number: 374538-01-9
EINECS: 000-000-0