Stampa…
3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L17851.03EA 52 EUR
L17851.03
3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid ≥98%
3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid
Formula: C₇H₆BFO₃
Peso molecolare: 167,93 g/mol
Punto di fusione: ∼ 240 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093051
CAS Number: 248270-25-9
EINECS: 000-000-0