Stampa…
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H28857.06EA 267 EUR
H28857.06 H28857.03
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid ≥97%
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid
Formula: C₇H₆BFO₃
Peso molecolare: 167,93 g/mol
Punto di fusione: 168…171 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095100
CAS Number: 352534-79-3