Stampa…
5-Chloro-2-nitrodiphenylamine ≥98%, in astine
B24179.14EA 83.3 EUR
B24179.14
5-Chloro-2-nitrodiphenylamine ≥98%, in astine
5-Chloro-2-nitrodiphenylamine
Formula: C₁₂H₉ClN₂O₂
Peso molecolare: 248,6700 g/mol
Punto di fusione: 108…111 °C
MDL Number: MFCD00007287
CAS Number: 25781-92-4
EINECS: 247-261-9