Stampa…
N-Butyl 4-boronobenzenesulphonamide ≥97%
Attenzione
H53218.03EA 111 EUR
H53218.03
N-Butyl 4-boronobenzenesulphonamide ≥97%
N-Butyl 4-boronobenzenesulphonamide
Formula: C₁₀H₁₆BNO₄S
Peso molecolare: 257,11 g/mol
Punto di fusione: 124…126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07363753
CAS Number: 850589-32-1