Stampa…
N-tert-Butyl-4-boronobenzenesulphonamide ≥97%
Attenzione
H52923.03EA 135.2 EUR
H52923.03
N-tert-Butyl-4-boronobenzenesulphonamide ≥97%
N-tert-Butyl-4-boronobenzenesulphonamide
Formula: C₁₀H₁₆BNO₄S
Peso molecolare: 257,11 g/mol
Punto di fusione: 128…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659841
CAS Number: 208516-15-8