Stampa…
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]yttrium(III) ≥98%
Pericolo
Ampuled under argon
39578.03EA 151 EUR
39578.03 39578.06
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]yttrium(III) ≥98%
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]yttrium(III)
Formula: C₁₈H₅₄N₃Si₆Y
Peso molecolare: 570,06 g/mol
Punto di ebollizione: 105 °C (10^-4 mmHg) (subl.)
Punto di fusione: 180…184 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00210649
CAS Number: 41836-28-6
UN: 3396
ADR: 4.3,II