Stampa…
4-Isopropyl-5-pyrimidineboronic acid 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H53118.MDEA 354 EUR
H53118.MD
4-Isopropyl-5-pyrimidineboronic acid 95%
4-Isopropyl-5-pyrimidineboronic acid
Formula: C₇H₁₁BN₂O₂
Peso molecolare: 165,99 g/mol
Punto di fusione: 104…109 °C
MDL Number: MFCD08235084
CAS Number: 913835-27-5