Stampa…
2-Amino-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 96%
Attenzione
H54451.MDEA 69.16 EUR
H54451.MD H54451.03
2-Amino-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 96%
2-Amino-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₀H₁₆BN₃O₂
Peso molecolare: 221,06 g/mol
Punto di fusione: 206…208 °C
MDL Number: MFCD06795685
CAS Number: 402960-38-7