Stampa…
5-Pyrimidineboronic acid pinacol ester 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H27147.03EA 205 EUR
H27147.03
5-Pyrimidineboronic acid pinacol ester 95%
5-Pyrimidineboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₀H₁₅BN₂O₂
Peso molecolare: 206,05 g/mol
Punto di fusione: 60…66 °C
MDL Number: MFCD05155223
CAS Number: 321724-19-0