Stampa…
3-Amino-4-bromo-5-phenyl-1H-pyrazole 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A10621.06EA 156 EUR
A10621.06 A10621.03
3-Amino-4-bromo-5-phenyl-1H-pyrazole 96%
3-Amino-4-bromo-5-phenyl-1H-pyrazole
Formula: C₉H₈BrN₃
Peso molecolare: 238,09 g/mol
Punto di fusione: 111…117 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082666
CAS Number: 2845-78-5
EINECS: 000-000-0