Stampa…
4-Bromo-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole 95%
Fornitore: Thermo Scientific
L11876.06EA 126 EUR
L11876.06
4-Bromo-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole 95%
4-Bromo-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Formula: C₆H₉BrN₂
Peso molecolare: 189,06 g/mol
Punto di ebollizione: 101…102 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 32…37 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052532
CAS Number: 15801-69-1
EINECS: 000-000-0