Stampa…
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B20069.06EA 164 EUR
B20069.06
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole ≥97%
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₄H₅BrN₂
Peso molecolare: 161,01 g/mol
Punto di fusione: 73…77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005241
CAS Number: 13808-64-5
EINECS: 237-456-7