Stampa…
2'-Amino-4',5'-methylenedioxyacetophenone hydrochloride 98%
Attenzione
B21788.14EA 133.12 EUR
B21788.14 B21788.06
2'-Amino-4',5'-methylenedioxyacetophenone hydrochloride 98%
2'-Amino-4',5'-methylenedioxyacetophenone hydrochloride
Formula: C₉H₁₀ClNO₃
Peso molecolare: 215,64 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053022
CAS Number: 93983-01-8
EINECS: 301-288-3