Stampa…
(S)-(-)-2-(N-Benzylprolyl)aminobenzophenone per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14473.0001EA 153 EUR
8.14473.9999 8.14473.0001
(S)-(-)-2-(N-Benzylprolyl)aminobenzophenone per sintesi, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-2-(N-Benzylprolyl)aminobenzophenone
Formula: C₂₅H₂₄N₂O₂
Peso molecolare: 384,470 g/mol
MDL Number: MFCD00145260
CAS Number: 96293-17-3
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 97 - 99 °C
Molar Mass 384.47 g/mol