Stampa…
10,12-Docosadiynedioic acid 95%
Fornitore: Thermo Scientific
L10647.03EA 54.1 EUR
L10647.03 L10647.06
10,12-Docosadiynedioic acid 95%
10,12-Docosadiynedioic acid
Formula: C₂₂H₃₄O₄
Peso molecolare: 362,51 g/mol
Punto di fusione: 110…112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078306
CAS Number: 28393-02-4