3,4-Dimethylbenzophenone ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
B20965.22EA
130
EUR
B20965.22
B20965.14
3,4-Dimethylbenzophenone ≥99%
3,4-Dimethylbenzophenone
Formula:
C₁₅H₁₄O Peso molecolare: 210,28 g/mol Punto di ebollizione: 335 °C Punto di fusione: 44…47 °C Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008525 CAS Number: 2571-39-3 EINECS: 219-916-9 |