Stampa…
4-Amino-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine ≥97%
Attenzione
H52572.03EA 518 EUR
H52572.03 H52572.MD
4-Amino-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine ≥97%
4-Amino-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formula: C₅H₄N₅I
Peso molecolare: 261,03 g/mol
MDL Number: MFCD03787931
CAS Number: 151266-23-8