Stampa…
Forskolin (da Coleus forskohlii), Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
344270-50EA 904 EUR
344270-50 344270-10 344270-25
Forskolin (da Coleus forskohlii), Millipore®
Forskolin
Formula: C₂₂H₃₄O₇
Peso molecolare: 410,51 g/mol
MDL Number: MFCD00082317
CAS Number: 66575-29-9
EINECS: 266-410-9