Stampa…
Forskolin ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
J63292.MFEA 828 EUR
J63292.MF J63292.MC J63292.MA
Forskolin ≥98%
Forskolin
An adenylcyclase activator
Formula: C₂₂H₃₄O₇
Peso molecolare: 410,51 g/mol
MDL Number: MFCD00082317
CAS Number: 66575-29-9
EINECS: 266-410-9