Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole ≥96%
Fornitore: Acros Organics
Attenzione
ACRO421900250
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole ≥96%
Formula: C₁₅H₁₅N
Peso molecolare: 209,29
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082627
CAS Number: 41532-84-7
EINECS: 255-429-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111°C to 117°C
HPLC ≥95 %
Ordine
Informazioni correlate
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità