Stampa…
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
J63167.22EA 92.9 EUR
J63167.22
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline
An adenosine receptor antagonist, phosphodiesterase inhibitor and vasodilator
Formula: C₁₀H₁₄N₄O₄
Peso molecolare: 254,24 g/mol
Punto di fusione: 160…165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005759
CAS Number: 479-18-5
EINECS: 207-526-1