Theophyllin monohydrate ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
A15997.18EA
21.7
EUR
A15997.18
A15997.0B
A15997.30
Theophyllin monohydrate ≥99%
Theophyllin monohydrate
Formula:
C₇H₈N₄O₂·1H₂O Peso molecolare: 198,18 g/mol (180,16 anhy) Punto di fusione: 270…274 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00151659 CAS Number: 5967-84-0 EINECS: 200-385-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |