Stampa…
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18094.0010EA 142 EUR
8.18094.9999 8.18094.0010
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide per sintesi, Sigma-Aldrich®
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide
Formula: C₂₂H₂₂BrO₂P
Peso molecolare: 429,30 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011966
CAS Number: 52509-14-5
EINECS: 257-977-3
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 194 - 196 °C
Molar Mass 429.29 g/mol