Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
J61610.09EA
225
EUR
J61610.09
J61610.03
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Formula:
C₂₈H₄₄O Peso molecolare: 396,66 g/mol Punto di fusione: 114…118 °C |
MDL Number:
MFCD00166988 CAS Number: 50-14-6 EINECS: 200-014-9 UN: 2811 ADR: 6.1,II |