Stampa…
D-(-)-Luciferin
A1029.0050EA 237 EUR
A1029.0050
D-(-)-Luciferin
D-(-)-Luciferin
Formula: C₁₁H₈N₂O₃S₂
Peso molecolare: 280,3228 g/mol
MDL Number: MFCD00042929
CAS Number: 2591-17-5
EINECS: 219-981-3