Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
Folic acid 97.0-102.0% (by HPLC) per biochimica, Millipore®
Fornitore: Merck
1.03984.1000 1.03984.0005 1.03984.0025
Folic acid 97.0-102.0% (by HPLC) per biochimica, Millipore®
Formula: C₁₉H₁₉N₇O₆
Peso molecolare: 441,41
Punto di fusione: 250 °C
Densità: 110 kg/m³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00079305
CAS Number: 59-30-3
EINECS: 200-419-0
Order Now
Assay (HPLC, Calc.on anhydrous substance) 97.0 - 102.0%
Identity (HPLC) Conforms
Identity (IR-spectrum) Conforms
Absorption ratio (A₂₅₆/A₃₆₅) 2.80 - 3.00
Spec. rotation (α 20/D; 10 g/l; NaOH 0,1 mol/l; calc. on anhydrous subst.) +18 - +22°
Related substances (HPLC) (N-(4-aminobenzoyl)-L-glutamic acid (impurity A)) ≤0.5%
Related substances (HPLC) (Pteroic Acid (Impurity D)) ≤0.6%
Related Compounds (HPLC) (Total unspecified impurities) ≤1.0%
Water (According to Karl Fischer) 5.0 - 8.5%
Ordine
Informazioni correlate
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità