Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
Folic acid
Fornitore: APPLICHEM GMBH
APPCA7092.0100 APPCA7092.0025 A7092.0025 A7092.0100
Folic acid
Formula: C₁₉H₁₉N₇O₆
Peso molecolare: 441,41
MDL Number: MFCD00079305
CAS Number: 59-30-3
EINECS: 200-419-0
Order Now
Ordine
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità