Folic acid reagente per coltura cellulare
Fornitore: Thermo Scientific
J62937.14EA
69.9
EUR
J62937.14
J62937.06
J62937.22
Folic acid reagente per coltura cellulare
Folic acid
Vitamin B9. A B-complex vitamin necessary for the body to produce red blood cells
Formula:
C₁₉H₁₉N₇O₆ Peso molecolare: 441,41 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00079305 CAS Number: 59-30-3 EINECS: 200-419-0 |