N(α)-Cbz-L-histidine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
L09114.06EA
122
EUR
L09114.06
L09114.03
N(α)-Cbz-L-histidine ≥98%
N(α)-Cbz-L-histidine
Formula:
C₁₄H₁₅N₃O₄ Peso molecolare: 289,3 g/mol Punto di fusione: ∼ 165 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00065960 CAS Number: 14997-58-1 EINECS: 239-084-0 |