Aluminium magnesium isopropoxide 10% (w/v) in 2-propanol , 99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
36591.ACEA
94
EUR
36591.AC
36591.AE
Aluminium magnesium isopropoxide 10% (w/v) in 2-propanol , 99.9% (metals basis)
Aluminium magnesium isopropoxide
Formula:
C₂₄H₅₆Al₂MgO₈ Peso molecolare: 550,965 g/mol Punto di ebollizione: 130…142 °C (2,0 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00070426 CAS Number: 69207-83-6 ADR: 3,II |