Hesperidin 95%
Fornitore: Thermo Scientific
J62126.14EA
44.8
EUR
J62126.14
J62126.22
Hesperidin 95%
Hesperidin
Acts as an antioxidant
Formula:
C₂₈H₃₄O₁₅ Peso molecolare: 610,56 g/mol Punto di fusione: 250…255 °C (dec.) |
MDL Number:
MFCD00075663 CAS Number: 520-26-3 EINECS: 208-288-1 |