Diosmin
Fornitore: Thermo Scientific
J62073.06EA
50.2
EUR
J62073.06
J62073.14
Diosmin
Diosmin
Natural flavanoid with anti-inflammatory effects
Formula:
C₂₈H₃₂O₁₅ Peso molecolare: 608,5 g/mol Punto di fusione: 274 °C |
MDL Number:
MFCD00009772 CAS Number: 520-27-4 EINECS: 208-289-7 |