Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
(Trimethylsilyl)diazomethane ∼2 mol/l in diethyl ether, AcroSeal®
Fornitore: Acros Organics
Pericolo
ACRO429201000
(Trimethylsilyl)diazomethane ∼2 mol/l in diethyl ether, AcroSeal®
Formula: C₄H₁₀N₂Si
Peso molecolare: 114,22
Densità: 0,77
Flash Pt: –35 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
UN: 1992
ADR: 3,I
Order Now
Appearance Yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Strength 1.9 to 2.2 M
Ordine
Informazioni correlate
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità