Stampa…
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride dichloromethane complex (1:1) (13% Pd)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
41225.14EA 1010 EUR
41225.14 41225.03 41225.06
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride dichloromethane complex (1:1) (13% Pd)
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride dichloromethane complex
Formula: C₃₅H₃₀Cl₄FeP₂Pd
Peso molecolare: 816,64 g/mol
Punto di fusione: 275…280 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00792899
CAS Number: 95464-05-4