Stampa…
4-Chlorophenyl chloroformate
31175.18EA 445 EUR
31175.18
4-Chlorophenyl chloroformate
4-Chlorophenyl chloroformate
Formula: C₇H₄Cl₂O₂
Densità: 1,365
Flash Pt: 103 °C (218 °F)
MDL Number: MFCD00000638
CAS Number: 7693-45-0
UN: 3277
ADR: 6.1,II