Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
Diclofenac sodium salt
Fornitore: Cayman Chemical
CAYM70680-25 CAYM70680-100 CAYM70680-50 CAYM70680-5
Diclofenac sodium salt
Formula: C₁₄H₁₀Cl₂NNaO₂
Peso molecolare: 318,1 g/mol
MDL Number: MFCD00082251
CAS Number: 15307-79-6
EINECS: 239-346-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Ordine
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità