Glycine hydrochloride (H-Gly-OH.HCl) ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
|
A12162.36EA
164
EUR
A12162.36
A12162.22
Glycine hydrochloride (H-Gly-OH.HCl) ≥98%
Glycine hydrochloride (H-Gly-OH.HCl)
Formula:
C₂H₆ClNO₂ Peso molecolare: 111,53 g/mol Punto di fusione: 175…178 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012872 CAS Number: 6000-43-7 EINECS: 227-841-8 |