Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
N-Phenylglycine ethyl ester ≥99%
Fornitore: Acros Organics
ACRO417570050 ACRO417570500
N-Phenylglycine ethyl ester ≥99%
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Peso molecolare: 179,22
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00038315
CAS Number: 2216-92-4
EINECS: 218-702-2
Order Now
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53°C to 56°C
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Ordine
Informazioni correlate
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità