Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
Ethyl acetopyruvate ≥98%
Fornitore: Acros Organics
ACRO214010250 ACRO214010050
Ethyl acetopyruvate ≥98%
Formula: C₇H₁₀O₄
Peso molecolare: 158,15
Punto di ebollizione: 101…103 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 16…18 °C
Densità: 1,12
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009124
CAS Number: 615-79-2
EINECS: 210-447-5
Order Now
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Ordine
Informazioni correlate
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità