Stampa…
N-Boc-glycine (boc-gly-OH) ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A11579.06EA 27.6 EUR
A11579.06 A11579.22 A11579.14
N-Boc-glycine (boc-gly-OH) ≥98%
N-Boc-glycine (boc-gly-OH)
Formula: C₇H₁₃NO₄
Peso molecolare: 175,2 g/mol
Punto di fusione: 87…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002690
CAS Number: 4530-20-5
EINECS: 224-864-5