Stampa…
N-(3,5-Dichloro-2-pyridyl)thiourea ≥97%
Pericolo
H34120.03EA 72.49 EUR
H34120.03 H34120.MD
N-(3,5-Dichloro-2-pyridyl)thiourea ≥97%
N-(3,5-Dichloro-2-pyridyl)thiourea
Formula: C₆H₅Cl₂N₃S
Peso molecolare: 222,09 g/mol
Punto di fusione: 164…168 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15525457
CAS Number: 31545-32-1