Stampa…
E.Z.N.A.® Insect DNA Kit
Fornitore: Omega Bio-Tek
E.Z.N.A®
D0926-01EA 152 EUR
D0926-01 D0926-00 D0926-02
E.Z.N.A.® Insect DNA Kit
Reagenti per acidi nucleici Kit e reagenti per la purificazione degli acidi nucleici
Il kit E.Z.N.A.® Insect DNA consente di recuperare in modo efficiente DNA genomico fino a 60 kb da insetti, artropodi, ascaridi, platelminti, invertebrati e da alcuni campioni di tessuti vegetali. Il kit è adatto per campioni congelati o conservati in soluzioni alcoliche o DNE e, grazie al materiale conservato in formalina, consente di ottenere ottimi risultati. La procedura si basa sulle proprietà comprovate del detergente cationico (CTAB) unitamente al legame selettivo del DNA della matrice HiBind, che consente di rimuovere sali, proteine e altri agenti contaminanti per ottenere un DNA genomico di alta qualità e resa, adatto per applicazioni downstream quali digestione con endonucleasi, PCR e ibridazioni.
  • Isolamento del DNA in meno di 20 minuti (post-lisi)
  • Sistema di tamponi ottimizzati per garantire la purezza del DNA
  • DNA purificato adatto per la maggior parte delle applicazioni downstream