Riscaldatore a secco con blocchi, Advanced, digitale, con coperchio riscaldato
460-0185EA
1430
EUR
VWRI460-0185
VWRI460-0103
Riscaldatore a secco con blocchi, Advanced, digitale, con coperchio riscaldato
I riscaldatori a blocchi a secco della serie advanced con coperchio riscaldato sono ideati per applicazioni che richiedono risultati ripetibili e una temperatura assolutamente stabile. Le unità multiuso sono adatte per incubazione isotermica, reazioni enzimatiche, immunodosaggi, denaturazione di acidi nucleici e per un'ampia gamma di altre procedure di laboratorio. Lo stativo per asta di supporto integrato con manopola di bloccaggio è adatto a un kit sonda di temperatura esterna opzionale. Il riscaldatore a blocchi può ospitare un blocco per micropiastre o due blocchi modulari intercambiabili distinti. Ciascun blocco è dotato di un pozzetto per termometro per misurare la temperatura del blocco. Riscaldamento efficiente grazie al contatto ravvicinato tra provetta e blocco, con un design a bassa densità per un'eccezionale uniformità termica.
- Uniformità, stabilità e regolazione della temperatura eccellenti; offre stabilità e uniformità della temperatura di ±0,2 °C a 37 °C dentro il blocco e di ±0,1 °C nei blocchi analoghi
- Range di temperatura: da temperatura ambiente +5 a 100 °C, tempo di riscaldamento fino a 100 °C di 50 minuti
- Il timer consente di visualizzare il tempo trascorso o, quando programmato in base al limite definito dall'utente, di spegnere l'unità al termine del conto alla rovescia
- Il coperchio riscaldato riduce la condensa sui coperchi dei campioni
- Il kit sonda di temperatura esterna, opzionale, consente il monitoraggio della temperatura effettiva del blocco o del campione
- Per blocchi di riscaldamento modulari intercambiabili VWR per provette (da microprovette da 0,2 ml a provette per analisi o fiale di altezza fino a 85 mm)
Il coperchio riscaldato consente di regolare la temperatura. Controllo PID della temperatura, con sonda RTD esterna opzionale. I campioni vengono riscaldati alla temperatura prevista in modo rapido e preciso (la temperatura viene regolata in incrementi di ±0,1 °C). Comandi a sfioramento con display a LED semplice da leggere e indipendente per temperatura e tempo, che mostra inoltre la temperatura impostata e quella effettiva. Visualizzazione delle ultime impostazioni utilizzate, anche dopo lo spegnimento. Segnale acustico allo scadere del tempo o in caso di raggiungimento della temperatura impostata in modalità temporizzata. La modalità di calibrazione temperatura consente all'utente di calibrare l'unità rispetto a un dispositivo di temperatura esterno. Una spia di avvertenza di riscaldamento si accende quando la temperatura supera i 40 °C. Il sistema è inoltre dotato di una protezione che arresta il riscaldamento dell'unità se la temperatura impostata viene oltrepassata di 10 °C. Le unità possono essere azionate in ambienti a temperature comprese tra 18 e 33 °C (dal 20 all'80% dell'umidità relativa, senza condensa).
Informazioni per l'ordine: Sono disponibili blocchi modulari e kit di sonde di temperatura opzionali, da ordinare separatamente.
Attenzione: * RT = temperatura ambiente
** cavo di alimentazione elettrica con spina EU
** cavo di alimentazione elettrica con spina EU
New Product
Promozione a tempo limitato
Questi articoli sono attualmente in promozione
Enter Certificate Details
Prezzo a richiesta
Learn more
About VWR
Item(s) Added to Cart