  • Parametri
    • Articoli in magazzino (12)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Termometri in metallo
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/43/18989343.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
Seleziona per:
Codice catalogo: (620-0920)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI620-0920
Descrizione:   Unità caratterizzata da doppia scala con codice colore su sfondo bianco e manopola di reset per letture multiple e rapide. Utilizzabile in ambienti in...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Termometri adatti per applicazioni di riscaldamento, ventilazione, climatizzazione, lavorazione e conservazione di alimenti e bevande, nel settore far...
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI620-2146
Descrizione:   Questo termometro con quadrante analogico indica le temperature del congelatore, del frigorifero o le temperature di deterioramento.
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (AMART110410)
Fornitore:  AMARELL, ARNO
Codice articolo fornitore: T110410
Codice articolo locale: AMART110410
Descrizione:   Bimetal dial thermometers made of brass. The scale cover made of glass is used in heating systems and indutrial plants.
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (AMARZ640870)
Fornitore:  AMARELL, ARNO
Codice articolo fornitore: Z640870
Codice articolo locale: AMARZ640870
Descrizione:   [EN]THERMOMETER F/SWIM POOL RED 0:40°C 1 1 * 1 pezzi
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (SIMETM0015)
Fornitore:  TQC
Codice articolo fornitore: TM0015
Codice articolo locale: SIMETM0015
Descrizione:   Magnetic thermometer for measuring the surface temperature of steel objects. The thermometer can easily be placed on ferrous substrates with the stron...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  Bel-Art
Codice articolo fornitore: B602150011
Codice articolo locale: BELAB602150011
Descrizione:   Questo durevole termometro con puntatore che registra il valore massimo (rosso) viene spostato verso l'alto dal puntatore di misurazione della tempera...
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (BELAB613104100)
Fornitore:  Bel-Art
Codice articolo fornitore: B613104100
Codice articolo locale: BELAB613104100
Descrizione:   Thermometer features polycarbonate lens and beaker clip with built in adjustment tool in place of the probe cover with pocket clip.
UOM:  1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 12
  1  2  Prossimo
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI