Pipette canisters, flat bottom
Fornitore: BELLCO GLASS INC.
Glass pipette canisters constructed of borosilicate glass.
  • With flat bottom
  • All components will withstand repeated dry or steam heat sterilization
  • Bottom silicone pad prevents chipping of pipette tips
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Pipette canister, with stainless steel closure, H×Ø: 430×38 mm 6 BELC1290-38430
Codice articolo fornitore: 1290-38430
Codice articolo locale: BELC1290-38430
Pipette canister, with stainless steel closure, recommended for Shortie pipettes, H×Ø: 250×38 mm 6 BELC1290-38250
Codice articolo fornitore: 1290-38250
Codice articolo locale: BELC1290-38250
Pipette canister (without closure), H×Ø: 300×38 mm 6 BELC1290-00300
Codice articolo fornitore: 1290-00300
Codice articolo locale: BELC1290-00300
Pipette canister (without closure), recommended for Shortie pipettes, H×Ø: 250×38 mm 6 BELC1290-00250
Codice articolo fornitore: 1290-00250
Codice articolo locale: BELC1290-00250
Accessori
Espandi tutto / Chiudi tutto
Accessories
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Mounting plate, 90×90 mm, for use with 38mm OD glass pipette canisters 6 BELC1288-11111
Codice articolo fornitore: 1288-11111
Codice articolo locale: BELC1288-11111
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità