Pipette canisters, round bottom
Fornitore: BELLCO GLASS INC.
Pipette canister made of borosilicate glass, class A, type I.
  • Manufactured from Type 1, Class A borosilicate glass
  • Components will withstand repeated dry or steam heat sterilisation
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Pipette canister, round bottom, H×Ø: 430×38 mm 6 BELC1287-00430
Codice articolo fornitore: 1287-00430
Codice articolo locale: BELC1287-00430
Pipette canister, round bottom, with stainless steel closure, for Shortie pipettes, H×Ø: 250×38 mm 6 BELC1287-38250
Codice articolo fornitore: 1287-38250
Codice articolo locale: BELC1287-38250
Pipette canister, round bottom, with stainless steel closure, H×Ø: 430×38 mm 6 BELC1287-38430
Codice articolo fornitore: 1287-38430
Codice articolo locale: BELC1287-38430
Accessori
Espandi tutto / Chiudi tutto
Accessories
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Mounting plate, 90×90 mm, for use with 38mm OD glass pipette canisters 6 BELC1288-11111
Codice articolo fornitore: 1288-11111
Codice articolo locale: BELC1288-11111
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI