Serological pipettes, Shortie
Fornitore: BELLCO GLASS INC.
These serological pipettes are manufactured from Type 1 borosilicate glass.
  • Shorter length facilitates use under biological hoods
  • Plain top promotes rapid, even flow (use rubber bulb to fill)
  • Calibrated to tip
  • Tempered tip; to deliver, blow out
  • Will withstand repeated autoclaving
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Capacità Divisione Lunghezza Codice colore Conf Codice catalogo VWR Quantità
5 × 0,1 ml 0,1 ml 160 mm blu 18 BELC1224-05010
Codice articolo fornitore: 1224-05010
Codice articolo locale: BELC1224-05010
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI