Giare di macinazione
Fornitore: VWR Collection
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Materiale Volume nominale Dimensione materiale in ingresso max. Volume del campione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Acciaio inossidabile 1,5 ml 1 mm 0,5 ml 2 412-0168
Codice articolo locale: VWRI412-0168
Acciaio inossidabile 5 ml 2 mm 2 ml 2 412-0169
Codice articolo locale: VWRI412-0169
Acciaio inossidabile 10 ml 4 mm 4 ml 2 412-0170
Codice articolo locale: VWRI412-0170
Acciaio inossidabile 25 ml 6 mm 10 ml 2 412-0171
Codice articolo locale: VWRI412-0171
Stainless steel, forensic applications 25 ml 6 mm 10 ml 2 412-0264
Codice articolo locale: VWRI412-0264
Acciaio inossidabile 35 ml 6 mm 15 ml 2 412-0172
Codice articolo locale: VWRI412-0172
Acciaio inossidabile 50 ml 8 mm 20 ml 2 412-0173
Codice articolo locale: VWRI412-0173
Acciaio temperato 1,5 ml 1 mm 0,5 ml 2 412-0174
Codice articolo locale: VWRI412-0174
Acciaio temperato 5 ml 2 mm 2 ml 2 412-0175
Codice articolo locale: VWRI412-0175
Acciaio temperato 10 ml 4 mm 4 ml 2 412-0176
Codice articolo locale: VWRI412-0176
Acciaio temperato 25 ml 6 mm 10 ml 2 412-0177
Codice articolo locale: VWRI412-0177
Acciaio temperato 35 ml 6 mm 15 ml 2 412-0178
Codice articolo locale: VWRI412-0178
Acciaio temperato 50 ml 8 mm 20 ml 2 412-0179
Codice articolo locale: VWRI412-0179
Carburo di tungsteno 25 ml 6 mm 10 ml 2 412-0261
Codice articolo locale: VWRI412-0261
PTFE 50 ml 8 mm 20 ml 2 412-0260
Codice articolo locale: VWRI412-0260
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI